Learn More
asecos™ Stainless Steel Small Parts Cleaner
The Stainless Steel Small Parts Cleaner is ideal for cleaning or degreasing small parts.
Marca:  asecos™ 40448
Codice prodotto. 17836556
  • 242.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With recessed grip
  • Spring-loaded immersion sieve incl. flame arrester, grounding connection
Specifica
Specifica
Parts Cleaner
4 L
Acciaio inossidabile
264.00 mm
146.00 mm
2.8 kg
1.1 gal.
Gray
10.39 in.
5.75 in.
6.17 lb.