Learn More
asecos™ Stainless Steel Small Parts Cleaner
The Stainless Steel Small Parts Cleaner is ideal for cleaning or degreasing small parts.
Marca:  asecos™ 40449
Codice prodotto. 17856556
  • 239.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With recessed grip
  • Spring-loaded immersion sieve incl. flame arrester, grounding connection
Specifica
Specifica
Parts Cleaner
8 L
Acciaio inossidabile
255.00 mm
264.00 mm
2.3 kg
2.1 gal.
Gray
10.04 in.
10.39 in.
5.07 lb.