Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Spatula
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
- Blade made of stainless steel V2A (1.4301)
- Wooden handle
Specifica
Specifica
| Product Type | Spatula |
| Da utilizzare con (applicazione) | Universal Instrument for Collecting, Dividing and Mixing Pastes, Creams |
| Materiale della lama | Stainless Steel V2A |
| Materiale maniglia | Wood |
| Materiale | Stainless Steel Blade, Wood Handle |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |