Learn More
Fisherbrand™ Spatole standard con cucchiaio in acciaio inox 304
Uno strumento per due attività. Gli strumenti combinati per doppio uso spatola/cucchiaio in acciaio inossidabile Nickel Electro™ consentono di misurare i liquidi e le polveri con il cucchiaio e di dividere e separare i materiali con la spatola.
Marca: Fisherbrand™ 2013
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dual-use utensil measures liquids and fine powders with the spoon end; divides and separates materials with the spatula end.- Manufactured from stainless steel.
Specifica
Confezione da 10 | |
Sì | |
Spatola | |
Applicazioni sterili | |
210 x 20 mm | |
Acciaio inox |
Sterile | |
2 ml | |
Finitura lucida | |
20 mm | |
–Da 196 a 550 °C | |
210 mm |