Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in acciaio inossidabile SP Scienceware™
A doppia estremità con cavità in due formati.
79.75€ - 134.00€
Specifica
Product Type | Cucchiaio per campionamento |
---|---|
Stile | Albero solido e arrotondato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15550122
|
Bel-Art™
H36729-0018 |
0.8 mL small spoon, 2.8 mL large spoon | 18 cm | Acciaio inossidabile di grado 304 liscio lucidato |
79.75€
2 confezioni |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15570122
|
Bel-Art™
H36729-0025 |
1.8 mL small spoon, 5.0 mL large spoon | 25 cm | Acciaio inossidabile di grado 304 liscio lucidato |
84.70€
2 confezioni |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11726545
|
Bel-Art™
F36730-0030 |
2.0 mL small spoon, 8.0 mL large spoon | 30 cm | Estremità rivestite in FEP Fluo-Kem PTFE |
134.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11706545
|
Bel-Art™
F36730-0015 |
0.5, 2 mL | 15 cm | Rivestito in Teflon FEP Fluo-Kem |
98.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11716545
|
Bel-Art™
F36730-0021 |
1.6, 3 mL | 21 cm | Rivestito in Teflon FEP Fluo-Kem |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
A doppia estremità con cavità in due formati.
- In acciaio inossidabile 304
- I cucchiai per campionamento sono dotati di un manico pieno arrotondato
- Disponibili in acciaio inossidabile liscio lucidato o rivestito con FEP PTFE Fluo-Kem™
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Albero solido e arrotondato |