Learn More
Bochem™ Morsetti standard per stativo in acciaio inox con sughero
In acciaio inox
22.70€ - 36.15€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Tipo | Morsetto per supporto |
Materiale | Acciaio inox |
Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Jaw Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10008390
|
Bochem™
5406 |
25 mm | 25 mm | Cornered Jaw |
22.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10413351
|
Bochem™
5401 |
25 mm | 25 mm | Round |
22.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10637721
|
Bochem™
5404 |
80 mm | 80 mm | Round |
36.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10464091
|
Bochem™
5402 |
40 mm | 40 mm | Round |
24.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10384091
|
Bochem™
5408 |
60 mm | 60 mm | Cornered Jaw |
27.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10160461
|
Bochem™
5407 |
40 mm | 40 mm | Cornered Jaw |
24.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Morsetto per stativo
- In acciaio inox
- Due tipi: Ganasce tonde e ad angolo
Specifica
1 ciascuno | |
Morsetto per supporto | |
Acciaio inox | |
150 mm |