Learn More
Socorex™ Cannule di somministrazione diritte in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
Descrizione
- Stainless Steel
- Various lengths to accommodate feeding needs
- Autoclavable
- Reusable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Drenching Cannula |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 mm |