Learn More
Socorex™ Cannule di somministrazione diritte in acciaio inox
Codice prodotto. 11878442
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
Codice prodotto. 11878442
Marca: Socorex™ 376.16102S
Use Socorex™ Stainless Steel Straight Drenchers for animal feeding and dosing. These precision-assembled stainless-steel feeding needles are ideal for the delivery of fluid and are reusable since they are autoclavable.
  • Stainless Steel
  • Various lengths to accommodate feeding needs
  • Autoclavable
  • Reusable
Specifica
Autoclavabile
Product Type Cannula di somministrazione dritta
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm