Learn More
IKA™ Asta di supporto in acciaio inox
Use this rod for all magnetic stirrers with M 10 threaded bushing. IKA™ Stainless Steel Support Rods feature robust AISI 304 stainless steel construction.
Marca:  IKA™ 0001545100
85.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10120881
  • 99.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Diameter: 10mm
  • Length: 450mm
Order Info
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
450 mm
1 ciascuno
Asta di supporto
Acciaio inox
Titolo del prodotto
IKA™ Asta di supporto in acciaio inox > Length: 450mm