Learn More
Day Impex™ Contenitori alti in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
Marca:  Day Impex™ 200016
Codice prodotto. 11746399
  • 355.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Borosilicate glass inner vessels. Available in plastic, stove-enamelled steel or hygienic, satin finish stainless steel. Stainless steel jars have clamp lid attachment, vent and handle. Vacuum insulated. Height dimensions include the lid.
Specifica
Specifica
142 mm
205 mm
Con attacco a morsetto per coperchio, sfiato e maniglia
205 mm
Acciaio inox
Per il trasporto di gas liquefatti
268 mm
2 l
106 mm
Alto