Learn More
Day Impex™ Contenitori alti in acciaio inox
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
Marca:  Day Impex™ 200018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11807442
  • 1505.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Borosilicate glass inner vessels. Available in plastic, stove-enamelled steel or hygienic, satin finish stainless steel. Stainless steel jars have clamp lid attachment, vent and handle. Vacuum insulated. Height dimensions include the lid.
Specifica
Specifica
Con attacco a morsetto per coperchio, sfiato e maniglia
Alto
285 mm
285 mm
Acciaio inox
200 mm
Per il trasporto di gas liquefatti
335 mm
245 mm
7 l