Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 26L
For water bath.
Marca: Fisherbrand™ 17235556
134.62 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
Specifica
26 L | |
420 x 690 x 420 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 26L >