Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 38L
For water bath.
Marca: Fisherbrand™ 17245556
213.93 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
Specifica
38 L | |
410 x 860 x 410 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 38L >