missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve

Codice prodotto. p-7217829
Click to view available options
Dimensione del poro:
180 μm
300 μm
710 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10146834

Marca: Endecotts™ 008SAW.180

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Woven wire test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis

  • Precision frame (ensures consistent nestability
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)

Specifica

Dimensione del poro 180 μm
Certificazione/Conformità ASTM E11
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato