Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.108.000125
Codice prodotto. 10369701
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
100 mm
Stainless Steel
125 μm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel