Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
Marca:  RETSCH 60.106.000100
Codice prodotto. 10360712
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • ISO 3310/1
  • Available in a wide range of pore sizes
Specifica
Specifica
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
100 mm
Stainless Steel
100 μm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel