Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.108.013200
Codice prodotto. 10084841
  • 115.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
100 mm
Stainless Steel
13.2 mm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel