Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
100.00€ - 138.00€
Specifica
Quantità | 1 Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
Include | Certificate indicating Compliance |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10770653
|
RETSCH
60.116.001120 |
1.12 mm | N/A | ||||||
10084771
|
RETSCH
60.116.001180 |
1.18 mm | N/A | ||||||
10175971
|
RETSCH
60.116.001250 |
1.25 mm | N/A | ||||||
10310092
|
RETSCH
60.116.001400 |
1.4 mm | N/A | ||||||
10370712
|
RETSCH
60.116.011200 |
11.2 mm | N/A | ||||||
10533912
|
RETSCH
60.116.001700 |
1.7 mm | N/A | ||||||
10467381
|
RETSCH
60.116.010000 |
10 mm | N/A | ||||||
10249161
|
RETSCH
60.116.001800 |
1.8 mm | N/A | ||||||
10523912
|
RETSCH
60.116.001600 |
1.6 mm | N/A | ||||||
10218491
|
RETSCH
60.116.012500 |
12.5 mm | N/A | ||||||
10524102
|
RETSCH
60.116.013200 |
13.2 mm | N/A | ||||||
10534102
|
RETSCH
60.116.014000 |
14 mm | N/A | ||||||
10228491
|
RETSCH
60.116.016000 |
16 mm | N/A | ||||||
10339511
|
RETSCH
60.116.018000 |
18 mm | N/A | ||||||
10450022
|
RETSCH
60.116.019000 |
19 mm | N/A | ||||||
10320042
|
RETSCH
60.116.001000 |
1 mm | N/A | ||||||
10034811
|
RETSCH
60.116.002240 |
2.24 mm | N/A | ||||||
10436041
|
RETSCH
60.116.002360 |
2.36 mm | N/A | ||||||
10721043
|
RETSCH
60.116.002500 |
2.5 mm | N/A | ||||||
10436231
|
RETSCH
60.116.002800 |
2.8 mm | N/A | ||||||
10564482
|
RETSCH
60.116.020000 |
20 mm | N/A | ||||||
10701043
|
RETSCH
60.116.022400 |
22.4 mm | N/A | ||||||
10421962
|
RETSCH
60.116.025000 |
25 mm | N/A | ||||||
10329561
|
RETSCH
60.116.026500 |
26.5 mm | N/A | ||||||
10064841
|
RETSCH
60.116.028000 |
28 mm | N/A | ||||||
10543912
|
RETSCH
60.116.002000 |
2 mm | N/A | ||||||
10741233
|
RETSCH
60.116.003350 |
3.35 mm | N/A | ||||||
10320382
|
RETSCH
60.116.003150 |
3.15 mm | N/A | ||||||
10671202
|
RETSCH
60.116.003550 |
3.55 mm | N/A | ||||||
10074841
|
RETSCH
60.116.031500 |
31.5 mm | N/A | ||||||
10298531
|
RETSCH
60.116.035500 |
35.5 mm | N/A | ||||||
10400032
|
RETSCH
60.116.037500 |
37.5 mm | N/A | ||||||
10044881
|
RETSCH
60.116.004500 |
4.5 mm | N/A | ||||||
10555442
|
RETSCH
60.116.040000 |
40 mm | N/A | ||||||
10156261
|
RETSCH
60.116.004750 |
4.75 mm | N/A | ||||||
10524682
|
RETSCH
60.116.004000 |
4 mm | N/A | ||||||
10781803
|
RETSCH
60.116.045000 |
45 mm | N/A | ||||||
10417001
|
RETSCH
60.116.005000 |
5 mm | N/A | ||||||
10701813
|
RETSCH
60.116.006300 |
6.3 mm | N/A | ||||||
10678561
|
RETSCH
60.116.005600 |
5.6 mm | N/A | ||||||
10176401
|
RETSCH
60.116.006700 |
6.7 mm | N/A | ||||||
10320572
|
RETSCH
60.116.007100 |
7.1 mm | N/A | ||||||
10546022
|
RETSCH
60.116.009500 |
9.5 mm | N/A | ||||||
10711813
|
RETSCH
60.116.008000 |
8 mm | N/A | ||||||
10094711
|
RETSCH
60.116.009000 |
9 mm | N/A | ||||||
Specifica
1 Each | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |