Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25mm and diameter of 200mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Marca: RETSCH 60.122.000450
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
- Struttura in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 25 mm
- ISO 3310/1
Specifica
Acciaio inox | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio per test | |
Agitatore AS 200 | |
25 mm |
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle | |
200 mm | |
450 μm | |
ISO 3310/1 | |
Certificato di conformità |