Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10mm
Marca:  RETSCH 60.198.106000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10042822
  • 212.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
200 mm
106mm
ISO 3310/2
50mm