Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10 mm
Marca:  RETSCH 60.198.037500
Codice prodotto. 10082732
  • 218.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
37.5 mm
ISO 3310/2
50mm
200 mm
Stainless Steel