Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Square Holes
Marca:  RETSCH 60.190.004000
Codice prodotto. 10135072
  • 218.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
4 mm
ISO 3310/2
50mm
200 mm
Stainless Steel