Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Square Holes
Codice prodotto. 10236602 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10236602
Marca: RETSCH 60.190.018000
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 18 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/2
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel