Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori da 10 mm e inferiori
Codice prodotto. 10208831 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3,35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10208831
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzare per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle. Questi setacci per test in acciaio inox hanno un'altezza interna di 50 mm e un diametro di 200 mm. Disponibili con una vasta gamma di dimensioni di pori compresa tra 1 mm e 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 6.3 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Include Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox