Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori da 10 mm e inferiori
Utilizzare per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle. Questi setacci per test in acciaio inox hanno un'altezza interna di 50 mm e un diametro di 200 mm. Disponibili con una vasta gamma di dimensioni di pori compresa tra 1 mm e 10 mm.
102.00€ - 139.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
---|---|
Materiale del telaio | Acciaio inox |
Mesh Material | Acciaio inox |
Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10288781
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10536222
|
Fisherbrand™
|
1 mm |
102.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10700093
|
Fisherbrand™
|
1.25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10380622
|
Fisherbrand™
|
1.6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10370622
|
Fisherbrand™
|
1.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10750473
|
Fisherbrand™
|
1.7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10583532
|
Fisherbrand™
|
1.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10514492
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10298781
|
Fisherbrand™
|
2.36 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10015081
|
Fisherbrand™
|
2.24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10741433
|
Fisherbrand™
|
3,35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10731243
|
Fisherbrand™
|
2.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10208791
|
Fisherbrand™
|
2.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10688751
|
Fisherbrand™
|
4.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10127171
|
Fisherbrand™
|
3.55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10770273
|
Fisherbrand™
|
5.6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10320812
|
Fisherbrand™
|
5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10300672
|
Fisherbrand™
|
4.75 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10208831
|
Fisherbrand™
|
6.3 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10780273
|
Fisherbrand™
|
7.1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10498531
|
Fisherbrand™
|
6.7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10514302
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10075021
|
Fisherbrand™
|
9.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10156071
|
Fisherbrand™
|
9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10116601
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10799892
|
Fisherbrand™
|
1.12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10709902
|
Fisherbrand™
|
1.18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10741243
|
Fisherbrand™
|
3.15 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Telaio in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 50 mm
- ISO 3310/1
Specifica
200 mm | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
Acciaio inox | |
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle | |
Setaccio per test | |
50 mm |