Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca:  RETSCH 60.166.004750
Codice prodotto. 10004981
  • 349.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
65mm
400 mm
Stainless Steel
4.75 mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel