Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.169.000212
Codice prodotto. 11914702
  • 549.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
100mm
450 mm
Stainless Steel
212 μm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel