Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.169.006300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.60000kg
Codice prodotto. 11914722
  • 620.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
100mm
For separation, fractioning, particle size determination
450 mm
6.3mm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance