Learn More
asecos™ Stainless Steel Transport Canister
Codice prodotto. 17816556 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2 kg
2.2 kg
2.75 kg
3.3 kg
3.8 kg
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17816556
missing translation for 'mfr': asecos™ 40088
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Stainless Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
  • incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and flexible plastic outlet pipe (Ø approx. 20 mm)
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Stainless steel
Spécification
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Gray
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 9.61 in.
Larghezza (sistema metrico) 244.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.32 in.
Altezza (sistema metrico) 186.00 mm
Peso (sistema imperiale) 4.85 lb.
Peso (sistema metrico) 2.2 kg
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis