Learn More
asecos™ Stainless Steel Transport Canister
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2 kg
2.2 kg
2.75 kg
3.3 kg
3.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and flexible plastic outlet pipe (Ø approx. 20 mm)
- UN-approval for packaging groups I, II and III
- Stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Colore | Gray |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.13 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 308.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.50 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 216.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 7.28 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 3.3 kg |