Learn More
asecos™ Stainless Steel Transport Canister
Codice prodotto. 17886366 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
2 kg
2.2 kg
2.75 kg
3.3 kg
3.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17886366
Marca: asecos™ 36481
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
  • incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and flexible plastic outlet pipe (Ø approx. 20 mm)
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Stainless steel
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and transport
Materiale Acciaio inossidabile
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 170.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 18.50 in.
Altezza (sistema metrico) 470.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.38 lb.
Peso (sistema metrico) 3.8 kg