Learn More
Fisherbrand™ Treppiedi in acciaio inox
Obtain optimum results with this stable and portable stainless steel tripod. Strong and light weight, this FisherbrandTM Stainless Steel Tripod features an adjustable height that allows it to be used by most people.
8.20€ - 10.75€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Include | Piedi in plastica |
Product Type | Treppiedi |
Finitura | Luminoso |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10364881
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 120 mm |
8.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10602282
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 120 mm |
8.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448402
|
Fisherbrand™
|
210 mm | 150 mm |
9.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10529961
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 150 mm |
10.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Stable and portable platform for mount
- Adjustable height allows to be used by most people
- Easy to transport
- Strong and light weight
- Used as portable mount in a variety of applications
Specifications
Acciaio inox | |
Treppiedi | |
1 ciascuno |
Piedi in plastica | |
Luminoso |