Learn More
Bochem™ Stainless Steel Trolley
Marca:  Bochem™ 11418
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12621915
  • 1470.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Trolley
Matte
300 kg
2
100 x 65 x 85 cm
100 cm
Stainless Steel
65 cm