Learn More
Bochem™ Clip per tubi in acciaio inox
In acciaio inox 18/10
3.80€ - 4.00€
Specifica
Materiale | Inox 18/10 |
---|---|
Quantità confezione | Confezione da 1 |
Product Type | Pinza per tubi |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10613652
|
Bochem™
12133 |
17 mm |
3.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10504841
|
Bochem™
12134 |
21 mm |
4.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Da usare con tubi
Specifica
Inox 18/10 | |
Confezione da 1 | |
Pinza per tubi |