Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Tweezers
Codice prodotto. 11725449 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.43 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725449
Marca: Cole-Parmer™ 0728702
Recommended for micro electronics and precision assembly
  • Finely crafted stainless steel tweezers
  • Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifica
Stile punta Spate Tip
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 11.43 cm
Product Type Tweezers
Tipo Straight Tweezers