Learn More
Thermo Scientific™ Stainless Steel Unions, Tees and Crosses
Codice prodotto. 10107384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Boccola
Cross
Tee
Union
Descrizione:
0.010 in. through hole
0.020 in. through hole
0.050 in. through hole
0.062 in. through hole
Volume trascorso:
∼0.0 μL
0.025 μL
0.103 μL
0.129 μL
0.134 μL
0.57 μL
0.72 μL
0.836 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10107384
Marca: Thermo Scientific™ U322
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses.
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Thermo Scientific™ Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses. Includes two stainless-steel nuts and ferrules.
  • Absolute zero or low dead volume formats
  • Includes two stainless steel nuts and ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Union
Valori nominali pressione 10,000 psi (690 bar)
Volume trascorso 0.103 μL
Include Union with 2 stainless steel nuts and ferrules
Descrizione 0.020 in. through hole
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Valco Fittings