Learn More
Thermo Scientific™ Stainless Steel Unions, Tees and Crosses
Codice prodotto. 10302985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Boccola
Cross
Tee
Union
Descrizione:
0.010 in. through hole
0.020 in. through hole
0.050 in. through hole
0.062 in. through hole
Volume trascorso:
∼0.0 μL
0.025 μL
0.103 μL
0.129 μL
0.134 μL
0.57 μL
0.72 μL
0.836 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10302985
Marca: Thermo Scientific™ U430
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses.
Minimize system dead volumes and ensure reliable high-pressure connections in your HPLC system with Thermo Scientific™ Stainless-Steel Unions, Tees and Crosses. Includes two stainless-steel nuts and ferrules.
  • Absolute zero or low dead volume formats
  • Includes two stainless steel nuts and ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cross
Volume trascorso 0.72 μL
Include Cross
Descrizione 0.020 in. through hole
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1/16 in. OD Tubing
Lunghezza (sistema metrico) 22.61 mm