Learn More
Buerkle™ Fascetta stringitubo filettata in acciaio inox con filettatura zincata
Manufactured from stainless steel 1.4016.
Marca:  Buerkle™ 8677-1016
14.73 EUR valido fino al 2025-02-28
Usa il codice promo "24154" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10428151
  • 19.75€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With screw thread
  • Screw is zinc-coated
Specifica
Specifica
10 to 16 mm
Hoses
10 to 16 mm dia.
Acciaio inox
10/Pk.
Fascetta stringitubo a vite