Learn More
Bochem™ Stainless Steel Z Shape Test Tube Stands
17.50€ - 23.75€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10010811
|
Bochem™
8293 |
50 x 110 mm |
17.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10234081
|
Bochem™
8291 |
50 x 220 mm |
23.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10616191
|
Bochem™
8292 |
50 x 85 mm |
17.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Test Tube Rack | |
Stainless Steel (18/10) |