Learn More
X10 Standard Solution, 10mL
Click to view available options
Concentrazione:
300mosm/kg H2O
900mosm/kg H2O
Punto di fusione:
-0.55°C
-1672°C
Punti di ebollizione:
100.4°C
101°C
Descrizione
- Standard Solution for Osmometer
- Pack of 10 glass ampoules of 1mL content.
- For easy calibration of Osmometers
Specifica
Specifica
Concentrazione | 300mosm/kg H2O |
Imballaggio | Glass ampoules |
Quantità | 10 ml |
pH | 7 |
Punto di fusione | -0.55°C |
Punti di ebollizione | 100.4°C |