missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Pinza universale a tre branche

Securely hold flasks, beakers and burettes with these extension clamps. Standard Three-Prong Extension Clamps feature an innovative closed yoke design that minimizes contamination and corrosion of internal components and is easier to clean and decontaminate.

57.85€ - 68.85€

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Tipo Morsetto di servizio
Materiale Zinco nichelato
Visualizza altre specifiche

Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11775419
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
08021-26
108 mm
68.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11785429
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
08021-32
46 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11765419
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
08021-24
71 mm
66.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11705439
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
08021-36
105 mm
68.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11755419
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
08021-22
39 mm
62.50€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Design allows use of the clamp’s full depth – no springs or internal workings to get in the way. Choose single adjustment style for standard use where one prong or “finger” is adjusted using a wing nut, while the other prong remains stationary or for a more versatile clamp choose the dual adjustment style. Utilizing thumbscrews, both prongs are easily adjusted over a wider range. The prong height for these clamps make them ideal for use in holding and securing glassware with precision ground glass joints.
  • Available in 3 sizes, small, medium, and large
  • Constructed of nickel plated zinc
  • Supplied with non-slip vinyl sleeves or for temperatures above 100°C, fiberglass covers
  • Ideal for irregularly shaped objects
  • An additional holder must be purchased in order to attach clamps to lab-frames, support stands or other apparatus
Specifica

Specifica

1 ciascuno
Morsetto di servizio
Zinco nichelato
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications