Learn More
Standard Buffer Phosphate, pH 4.002, NIST, Chem-Lab
Codice prodotto. p-7114733
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
Pezzo
Codice prodotto. 11964004
Marca: Chem-Lab CL03.0602.1000
For laboratory use, pH measurements, traceable to SRM from NIST
pH = 4.003 at 0°C
pH = 3.99 at 5°C
pH = 3.998 at 10°C
pH = 3.999 at 15°C
pH = 4.002 at 20°C
pH = 4.008 at 25°C
pH = 4.015 at 30°C
pH = 4.035 at 40°C
pH = 4.060 at 50°C
pH = 4.091 at 60°C
pH = 4.126 at 70°C
pH = 4.164 at 80°C
Identificatori chimici
CAS 877-24-7
Formula molecolare C8H5KO4
Molecular Weight (g/mol) 204.222
InChI Key IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC Name potassium;2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate
Densità 1.00g/mL
pH 4.002
Quantità 1 L
Imballaggio PE
Tracciabilità a NIST NIST traceable
Peso formulazione 204.23g/mol