missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soluzione tampone standard pH 6.87

As standard buffering solutions, the buffers pH 6.865 and PL 7 are available in 250 ml bottles with a high accuracy to ± 0.02 pH

Marca:  WTW 109120

32.21 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 11785154

  • 38.45€ / 250mL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • As standard buffering solutions, the buffers pH 6.865 and PL 7 are available in 250 ml bottles
  • PTB/NIST traceable standard buffer solutions (work reference buffer solutions) for precision applications - safe use
  • They have a high accuracy to ± 0.02 pH
  • Standard buffering solutions as per DIN 19266-01: 2000
  • Universal buffering solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

100 °C
DIN/NIST
6.87
250 ml
Incolore
Per applicazioni di precisione
Liquido
Bottiglia
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali