missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Soluzione tampone standard pH 9.18
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11795204
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11795204

Marca: WTW 109130

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

As a standard buffering solution, this buffer pH 9.180 (PL 7) is available in a 250 ml bottle.

  • Achieve accurate pH readings  
  • Available in convenient, ready-made pH value 9.18
  • Standard buffering solutions by WTW are traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use
  • Certificate of analysis from DIN/NIST
  • Standard buffering solution,with pH 9.180 and PL 7 that is available in a 250 ml bottle
  • Accurate to ± 0.02 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Punti di ebollizione 100 °C
Colore Incolore
Certificato di analisi DIN/NIST
Densità 0.999 g/cm3
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di precisione
pH 9.18
Forma fisica Liquido
Quantità 250 ml
Imballaggio Flacone
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PL 9
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Disodium tetraborate, decahydrate
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato