Learn More
Soluzione tampone standard pH 9.18
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Fiale 60
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, disodium tetraborate decahydrate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1g/cm3 |
pH | 9.18 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | Fiale 60 |
Formulazione | Water, disodium tetraborate decahydrate |
Odore | Odorless |
Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
Sterilità | Sterile |