Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
56.20€
Specifica
Product Type | Bioprinting Nozzle |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Descrizione | Feature Female Luer Connector |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.26 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Nozzle Diameter (Metric) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Misuratore | Nozzle Diameter (Metric) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17790789
|
Corning™
6167 |
22 G | 410 μm | Blue |
56.20€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17780789
|
Corning™
6166 |
25 G | 250 μm | Red |
56.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17770789
|
Corning™
6165 |
27 G | 200 μm | Clear |
56.20€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Made of polypropylene
- Feature a female Luer connector
- Available in 22 G, 25 G, and 27 G.
Specifica
Bioprinting Nozzle | |
Feature Female Luer Connector | |
32 mm |
Polypropylene | |
1.26 in. | |
50 Nozzles |