Learn More
Cole-Parmer™ Standard Digital Gloss Meter
Use this gloss meter to evaluate the gloss of any coated surface, check paints or inks, inspect print materials, and more.
Marca:  Cole-Parmer™ 59600-05
Codice prodotto. 13476503
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Using an infrared source that emits a beam of light at an angle to the surface, a sensor measures the reflected light.
  • Features a 3-digit LCD and is switch selectable for a standard 60° measurement angle or a 20° angle for measuring high-gloss surfaces.
  • The sensor is separate from the meter for measuring hard-to-reach surfaces.
  • Includes 1-ft (30.5 cm) coiled connection cable and four 1.5 V AAA batteries.