Learn More
3M™ Standard Duty Compressed Air Supply Tubing
Marca: 3M™ 7000044242
330.90 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Respirator | |
Respirator system | |
1 Ea. | |
10 m |