Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fixed Needle Syringes for Rheodyne/Valco™ Injectors
Codice prodotto. 10171073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10171073
Marca: Thermo Scientific™ 365GL251
Thermo Scientific™ Standard Fixed Needle Syringes for Rheodyne/Valco Injectors offer easy, accurate and reproducible manual injections.
Thermo Scientific™ Standard Fixed Needle Syringes for Rheodyne/Valco Injectors offer easy, accurate and reproducible manual injections.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 50uL
Calibro dell'ago 22 G
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type HPLC Autosampler Syringe
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 50 μL
Stile del punto dell'ago 90° Blunt
Da utilizzare con (apparecchiatura) Injector