Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x630x350mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x630x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
509.00€ - 965.00€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 1500 x 630 mm |
---|---|
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall-mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Tipo di sportello | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Meccanismo di blocco | Tipo di sportello | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15733092
|
Koettermann™
307-00177 |
Yes | Sliding Glass Doors | 2 |
965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15743092
|
Koettermann™
307-00178 |
No | Open Front/No Doors | None |
509.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 1500 x 630 mm | |
1 | |
Wall-mounted Cabinet |